スキップする
SML2811
Phenanthriplatin
>97% (NMR)
別名:
(SP-4-3)-Diamminechlorido(phenanthridine)platinum(II) nitrate, PhenPt, cis-[Pt(NH3)2(phenanthridine)Cl]NO3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,500
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥56,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H15ClN4O3Pt
CAS番号:
分子量:
505.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>97% (NMR)
Form:
powder
¥17,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
>97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Pt](N)([N+]1=C2C=CC=CC2=C3C=CC=CC3=C1)N.[O-][N+]([O-])=O
InChI key
BELJCNWNXQVJPZ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin.
Phenanthriplatin is a cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity (IC50 in μM = 0.035/Ntera2, 0.22/A549, 0.30/HeLa, 0.59/U2OS, 0.74/PC3, 0.94/MCF7, 2.02/HT29; 72 h, MTT assay) than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin. Enhanced cellular uptake due to its hydrophobic phenanthridine ligand as well as more rapid DNA covalent-binding activity both contribute to its superior anticancer efficacy. Phenanthriplatin binds more effectively to 5′-deoxyguanosine monophosphate than to N-acetyl methionine, whereas pyriplatin reacts equally to both.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1062SML2298SML0833
PhenDC3 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2298
PhenDC3
HLY78 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0833
HLY78
description
>97% (NMR)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
SML2811-25MG:4548173363899 + SML2811-BULK: + SML2811-VAR: + SML2811-5MG:4548173363905
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)