Merck
SML2791
Sigma-Aldrich
SBI-797812
≥98% (HPLC)
別名:
1-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl)-phenyl]-3-pyridin-4-ylmethylurea, N-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylsulfonyl)phenyl]-N′-(4-pyridinylmethyl)-urea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,000
25 MG
¥51,100
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,000
25 MG
¥51,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N4O4S
CAS番号:
分子量:
402.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N(C2)C[C@H]3O[C@@H]2CC3)=O)C=C1)NCC4=CC=NC=C4
InChI
1S/C19H22N4O4S/c24-19(21-11-14-7-9-20-10-8-14)22-15-1-5-18(6-2-15)28(25,26)23-12-16-3-4-17(13-23)27-16/h1-2,5-10,16-17H,3-4,11-13H2,(H2,21,22,24)/t16-,17+
InChI Key
KTSOHNHLOLGQCY-CALCHBBNSA-N
生物化学的/生理学的作用
SBI-797812 is a cell penetrant and potent activator of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) that increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells. SBI-797812 blocks binding of inhibitors to NAMPT and shifts the reaction equilibrium towards NMN formation. It elevates levels of NAD+ in mice liver.
cell penetrant and potent activator of NAMPT increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2791-BULK:
SML2791-5MG:
SML2791-25MG:
SML2791-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephen J Gardell et al.
Nature communications, 10(1), 3241-3241 (2019-07-22)
Pharmacological strategies that boost intracellular NAD+ are highly coveted for their therapeutic potential. One approach is activation of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) to increase production of nicotinamide mononucleotide (NMN), the predominant NAD+ precursor in mammalian cells. A high-throughput screen for NAMPT activators