SML2696
RSM932A
≥97% (HPLC)
別名:
1,1′-[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium dibromide (9CI), 1,1′-[[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]bis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium] bromide, RSM 932A, TCD-717
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
faint yellow to dark orange
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C1=CC=[N+](CC2=CC=C(C3=CC=C(C[N+]4=CC=C(N(C5=CC=C(Cl)C=C5)C)C6=CC=CC=C46)C=C3)C=C2)C7=CC=CC=C17)C8=CC=C(Cl)C=C8
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2696-25MG:
SML2696-VAR:
SML2696-5MG:
SML2696-BULK:
試験成績書(COA)