Merck
SML2695
Sigma-Aldrich
FB23
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[2,6-Dichloro-4-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)phenyl]amino]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,510
25 MG
¥66,390
¥21,510
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,510
25 MG
¥66,390
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14Cl2N2O3
CAS番号:
分子量:
377.22
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥21,510
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(c(cc(c1)c3c(n[o]c3C)C)Cl)Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H14Cl2N2O3/c1-9-16(10(2)25-22-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(23)24/h3-8,21H,1-2H3,(H,23,24)
InChI Key
VUXZATVQMFSUCM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
FB23 is a potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein). It moderately inhibits proliferation of NB4 and MONOMAC6 cells.
potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2695-5MG:
SML2695-BULK:
SML2695-25MG:
SML2695-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)