スキップする
14530
ビスベンズイミドH 33258
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
別名:
2′-(4-ヒドロキシフェニル)-5-(4-メチル-1-ピペラジニル)-2,5′-ビ(1H-ベンゾイミダゾール) 三塩酸塩, 2-[2-(4-ヒドロキシフェニル)-6-ベンズイミダゾイル]-6-(1-メチル-4-ピペラジル)ベンゾイミダゾール 三塩酸塩, BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥89,200
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥135,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H24N6O · 3HCl
CAS番号:
分子量:
533.88
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-690-6
Beilstein/REAXYS Number:
4088183
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
¥89,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 338 nm; λem 505 nm (pH 7.0), λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
bisBenzimide H 33258は、DNA、染色体、および核の染色に有用です。bisBenzimide H 33258は、蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーに使用できます。
最大励起波長=346 nm
最大蛍光波長=460 nm
bisBenzimide H 33258は、DNA、染色体、および核の染色に有用です。蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーに使用できます。
蛍光染色剤として利用されているビベンズイミダゾール色素。膜透過性であり、高い結合定数でB型DNA[1][2]のマイナーグルーブのアデニン-チミン領域に選択的に結合し、DNA、染色体および核の有用な染色剤になります[3][4]。蛍光は、様々な溶液試薬(すなわち、BSA、RNA、トリス、スクロース、TEA/EDTA、トリトンX-100およびSDS)の存在に対して比較的非感受性であることが示されています[5]。さらに、溶液のイオン強度とpHは、bisベンズイミドH 33258のStokesシフトとは無関係であることが示されています。[3]この色素の特性により、組織培養におけるマイコプラズマ汚染の検出[6][7]、アポトーシスの早期発現の検出[8][9]、DNA含有量に基づいた生細胞の選別、およびDNA-薬物相互作用のプローブとしての働き[3]などいくつかのアプリケーションで有用になります。マイクロタイタープレートで細胞を計数するための蛍光アッセイのデザインおよび開発に利用されます。アッセイの方法は、DNAへのHoechst 33258の結合に基づいており、1000個単位の細胞に対して高感度です。これの1つのアプリケーションは、ELISAデータの平準化です。[10]メロシアニン540と組み合わせたHoechst 33253の照射は、細菌感染(すなわち、A. laidlawiiで汚染された角膜内皮細胞培養)を根絶するための効果的な方法として利用できます。[11]BisベンズイミドH 33258は、多くの確立された染色プロトコルで多く使用されています(David M. Terrian, Cancer Cell Signaling – Methods and Protocols,
Springer, Volume 218)。
Biochem/physiol Actions
bisBenzimide H 33258は、強力かつ選択的なBcl-XL阻害剤です。
bisBenzimide H 33258は、強力かつ選択的なBcl-XL阻害剤です。bisBenzimide H 33258は、毒性の低い膜透過性の蛍光性DNA染色剤であり、DNAのA-T領域にインターカレーションします。
Other Notes
細胞遺伝学的研究に有用な試薬;細胞内DNAの蛍光染色に[12];Hoechst 33258を用いた、単離された核、細胞抽出物または粗ホモジネート中のDNAのシンプルな2段階蛍光分析[13]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B1155B2883382061
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
solubility
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ビスベンズイミドH 33258
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
14530-500MG: + 14530-BULK: + 14530-100MG: + 14530-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)