安全性情報
SML2626
Sigma-Aldrich
PEP87 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
別名:
Trp-Ser-Tyr-Asn-Ala-Glu-Leu-Leu-Val-Ala-Met-Glu-Asn-Gln-His-Thr-Ile trifluoroacetate salt, WSYNAELLVAMENQHTI trifluoroacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥24,150
¥24,150
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥24,150
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C90H135N23O28S · xC2HF3O2
分子量:
2019.24 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥24,150
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
film
保管条件
desiccated
white to beige
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
PEP87, a highly conserved helical fragment of hemagglutinin HA2 subunit, is an inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin (HA) mediated influenza virus entry. PEP87 binds to the hemagglutinin trimer where it disrupts native tertiary structure and prevents HA function.
inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin mediated influenza virus entry
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2626-BULK:
SML2626-VAR:
SML2626-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)