Merck
SML2616
Sigma-Aldrich
Bepotastine besilate
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-4-[[(S)-p-chloro-alpha-2­pyridylbenzyl]oxy]-1-piperidine butyric acid monobenzenesulfonate, Bepreve
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥9,570
50 MG
¥38,600
¥9,570
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥9,570
50 MG
¥38,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25ClN2O3 · C6H6O3S
CAS番号:
分子量:
547.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥9,570
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 4.5 to 6.5°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
white to beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c4ccccc4.Clc1ccc(cc1)[C@@H](OC3CCN(CC3)CCCC(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9)/t21-;/m1./s1
InChI Key
UDGHXQPQKQPSBB-ZMBIFBSDSA-N
生物化学的/生理学的作用
Bepotastine besilate is a second generation antihistamine used clinically for the treatment of itching associated with allergic conjunctivitis, allergic rhinitis and urticaria/pruritus. It is a direct H1-receptor antagonist that inhibits the release of histamine from mast cells.
Second generation antihistamine, H1-receptor antagonist
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2616-10MG:
SML2616-BULK:
SML2616-VAR:
SML2616-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)