Merck
SML2596
Sigma-Aldrich
Sphynolactone-7
≥98% (HPLC)
別名:
4-Methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl 4-(4-butoxyphenylsulfonyl)piperazine-1-carboxylate, SPL-7, SPL7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,770
25 MG
¥68,600
¥17,770
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,770
25 MG
¥68,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N2O7S
CAS番号:
分子量:
438.49
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,770
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCOC1=CC=C(S(N2CCN(C(OC3C=C(C)C(O3)=O)=O)CC2)(=O)=O)C=C1
InChI Key
GGAPQPVAXJSNFU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Highly potent & selective strigolactone receptor ShHTL7 agonist. Femto-/Pico-molar germination stimulant of the parasitic plant Striga hermonthica/Orobanche minor.
Sphynolactone-7 (SPL-7) is an active site-targeting, highly potent and selective strigolactone receptor ShHTL7 agonist (YLG competitive binding IC50 = 310 nM/ShHTL7, 1.2 μM/ShHTL8, >7.0 μM/ShHTL2-6, ShHTL9-11, AtD14) that acts as a seeds germination stimulant with femtomolar- and picomolar-level potency, respectively, toward the parasitic plants Striga hermonthica ecotypes and Orobanche minor, while exhibiting no Arabidopsis-stimulatory efficacy.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2596-BULK:
SML2596-VAR:
SML2596-25MG:
SML2596-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daisuke Uraguchi et al.
Science (New York, N.Y.), 362(6420), 1301-1305 (2018-12-14)
The parasitic plant Striga hermonthica has been causing devastating damage to the crop production in Africa. Because Striga requires host-generated strigolactones to germinate, the identification of selective and potent strigolactone agonists could help control these noxious weeds. We developed a