Merck
SML2565
Sigma-Aldrich
MLS6585
≥98% (HPLC)
別名:
CID 2886111, N-(6-tert-butyl-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)pyridine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,900
25 MG
¥51,400
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,900
25 MG
¥51,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23N3O2S
CAS番号:
分子量:
357.47
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3ccncc3)C(=O)N)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O2S/c1-19(2,3)12-4-5-13-14(10-12)25-18(15(13)16(20)23)22-17(24)11-6-8-21-9-7-11/h6-9,12H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,20,23)(H,22,24)
InChI Key
IMEICQDRTCGLFX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CID 2886111 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than other D1 PAMs such as DETQ and compound B.
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than DETQ and compound B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2565-5MG:
SML2565-25MG:
SML2565-VAR:
SML2565-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)