Merck
PZ0357
Sigma-Aldrich
PF-06412562
≥98% (HPLC)
別名:
4-[4-(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, PF 06412562, PF06412562
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,400
25 MG
¥67,700
¥13,400
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,400
25 MG
¥67,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N5O
CAS番号:
分子量:
331.37
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NA.77
¥13,400
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 30 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
InChI
1S/C19H17N5O/c1-11-8-14(25-19-16-9-23-24-17(16)6-7-20-19)4-5-15(11)18-12(2)21-10-22-13(18)3/h4-10H,1-3H3,(H,23,24)
InChI Key
IDIUJOHYYBNCPC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06412562 is a dopamine receptor D1 (DRD1) agonist ligand.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)