安全性情報
SML2508
Sigma-Aldrich
Etamsylate
別名:
Etamsylate, Cyclonamine, ETHAMSYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO5S
CAS番号:
分子量:
263.31
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)O)O.[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HBGOLJKPSFNJSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Etamsylate (or ethamsylate) is a haemostatic agent; also promotes angioprotective and proaggregant action. It stimulates thrombopoiesis and their release from bone marrow. Haemostatic action is due to activation of thromboplastin formation on damaged sites of small blood vessels and decrease of PgI2 (Prostacyclin I2) synthesis; it also facilitates platelet aggregation and adhesion, that at last induce decrease and stop of hemorrhage.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2508-BULK:
SML2508-50MG:
SML2508-50MG-PW:
SML2508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)