Merck
SML2461
Sigma-Aldrich
LM22B-10
≥98% (HPLC)
別名:
2,2′,2′′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakis[ethanol], 2,2′,2′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakisethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,860
25 MG
¥55,250
¥13,860
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,860
25 MG
¥55,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H33ClN2O4
CAS番号:
分子量:
485.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥13,860
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
faint blue to green
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
InChI Key
QCXQLSGBOUUVNH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LM22B-10 is a brain penetrant, potent and selective TrkB and TrkC neurotrophin receptors agonist that improves cell survival and potently accelerated neurite outgrowth. LM22B-10 inhibits binding of BDNF to TrkB-expressing cells and NT-3 to TrkC-expressing cells.
brain penetrant, potent and selective TrkB and TrkC agonist
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2461-VAR:
SML2461-BULK:
SML2461-5MG:
SML2461-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tao Yang et al.
Neuropharmacology, 110(Pt A), 343-361 (2016-06-24)
Neurotrophin (NT) receptors are coupled to numerous signaling networks that play critical roles in neuronal survival and plasticity. Several non-peptide small molecule ligands have recently been reported that bind to and activate specific tropomyosin-receptor kinase (Trk) NT receptors, stimulate their
Tao Zhang et al.
Asian Pacific journal of tropical medicine, 10(12), 1172-1176 (2017-12-23)
To study the influence of glycyrrhetinic acid (GA) on bronchial asthma (BA) smooth muscle proliferation and apoptosis as well as inflammatory factor expression and its molecular mechanism. Male SD guinea pigs were selected and made into asthma models, bronchial asthma