SML2394
AT9283
≥98% (HPLC)
別名:
1-Cyclopropyl-3-[3-(5-morpholin-4-ylmethyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-urea, AT 9283, AT-9283, N-Cyclopropyl-N′-[3-[6-(4-morpholinylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-pyrazol-4-yl]-urea
サイズを選択してください
¥13,000
サイズを選択してください
About This Item
¥13,000
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1nc(c(c1)NC(=O)NC5CC5)c2[nH]c3c(n2)ccc(c3)CN4CCOCC4
InChI
1S/C19H23N7O2/c27-19(21-13-2-3-13)24-16-10-20-25-17(16)18-22-14-4-1-12(9-15(14)23-18)11-26-5-7-28-8-6-26/h1,4,9-10,13H,2-3,5-8,11H2,(H,20,25)(H,22,23)(H2,21,24,27)
InChI Key
LOLPPWBBNUVNQZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2394-5MG:
SML2394-25MG:
SML2394-VAR:
SML2394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ