Merck
SML2360
Sigma-Aldrich
LX-4
≥98% (HPLC)
別名:
10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, [[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid 2-[[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,160
25 MG
¥49,300
¥12,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,160
25 MG
¥49,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H19N5O4S2
CAS番号:
分子量:
565.62
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
faint yellow to dark brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc1Sc3c(cc(cc3)\C=N\NC(=O)CN4c5c(cccc5)C(=O)c6c4cccc6)[N+](=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C29H19N5O4S2/c35-27(17-33-22-10-4-1-7-19(22)28(36)20-8-2-5-11-23(20)33)32-30-16-18-13-14-26(24(15-18)34(37)38)40-29-31-21-9-3-6-12-25(21)39-29/h1-16H,17H2,(H,32,35)/b30-16+
InChI Key
HUHDFULZZUYTIU-OKCVXOCRSA-N
生物化学的/生理学的作用
LX-4 is a cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that derepress a subset of endogenous genes repressed by DNA methylation.
cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2360-BULK:
SML2360-25MG:
SML2360-5MG:
SML2360-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)