Merck
SML2342
Sigma-Aldrich
SGC3027N
≥98% (HPLC)
別名:
5′-S-[4-[N-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-cyclohexa-1,4-dienyl)-3-methylbutyryl-N-(4′-chloro-biphenyl-3-ylmethyl]amino]butyl]-2′,3′-O-(1-methylethylidene)-5′-thioadenosine, N-(4-((((3aS,4S,6R,6aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methyl)thio)butyl)-N-((4′-chloro-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)-3-methyl-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)butanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥25,930
25 MG
¥108,800
¥25,930
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥25,930
25 MG
¥108,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H51ClN6O6S
CAS番号:
分子量:
827.43
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
NA.77
¥25,930
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C(C(C(C)=C3C)=O)=C(C)C3=O)=O)CCCCSC[C@H]4O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@H]7[C@@H]4OC(C)(C)O7)=CC=C2
InChI Key
FJBPSCVGHZASPG-LJVHFRCJSA-N
生物化学的/生理学的作用
Control probe for PRMT7 inhibitor SGC3027
SGC3027N is the control probe for the PRMT7 inhibitor SGC3027
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2342-BULK:
SML2342-25MG:
SML2342-VAR:
SML2342-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)