Merck
SML2308
Sigma-Aldrich
Atazanavir sulfate
≥95% (HPLC)
別名:
(3S,8S,9S,12S)-1,14-Dimethyl-3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,400
25 MG
¥40,100
¥18,400
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,400
25 MG
¥40,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H52N6O7 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
802.93
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥18,400
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -40 to -50°, c = 1 in methanol: water (1:1)
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H](CN(CC1=CC=C(C2=CC=CC=N2)C=C1)NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)[C@@H](NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3.O=S(O)OO
InChI
1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1
InChI Key
DQSGVVGOPRWTKI-QVFAWCHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Antiviral HIV Protease Inhibitor
Atazanavir sulfate is the prodrug of Atazanavir, an antiviral HIV protease inhibitor.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Heart,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2308-BULK:
SML2308-25MG:
SML2308-5MG:
SML2308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jose R Castillo-Mancilla et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 71(6), 1609-1618 (2016-02-20)
The multinational PEARLS (ACTG A5175) study, conducted mainly in resource-limited settings, identified an increased treatment failure rate among HIV-infected individuals randomized to once-daily unboosted atazanavir, didanosine-EC, and emtricitabine compared with efavirenz-based regimens. We evaluated associations between selected human genetic polymorphisms
Lisa Rosenblatt et al.
BMC infectious diseases, 16, 492-492 (2016-09-20)
A previous cohort study indicated that atazanavir (ATV), a protease inhibitor used for HIV treatment, is not associated with an increased risk of cardiovascular (CV) events. The objective of this study was to compare the risk of CV events among
Vincent Calvez et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 72(1), 19-28 (2016-09-23)
For many patients living with HIV-1, the efficacy of combined ART (cART) has made the infection turn to a chronic disease. Because cART is associated with a risk of long-term toxicity, switching patients with virological success to another therapy remains