Merck
SML2264
Sigma-Aldrich
Col003
≥98% (HPLC)
別名:
2-ヒドロキシ-3-ニトロ-5-(フェニルメチル)ベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,800
25 MG
¥84,100
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,800
25 MG
¥84,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO4
CAS番号:
分子量:
257.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-9-12-7-11(6-10-4-2-1-3-5-10)8-13(14(12)17)15(18)19/h1-5,7-9,17H,6H2
InChI Key
RKJXVCLOGNLZOI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Col003は、細胞透過性であり、Hsp47とコラーゲンとの相互作用の選択的かつ強力な阻害薬です。Hsp47上のコラーゲン結合部位に結合します。Col003は、コラーゲン三重らせんの不安定化によりコラーゲン分泌を阻害します。さらに、Col003は、プロリル-4-ヒドロキシラーゼ(P4H)とコラーゲンとの相互作用をわずかに阻害します。
細胞透過性であり、Hsp47とコラーゲンとの相互作用の選択的かつ強力な阻害薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2264-5MG:
SML2264-BULK:
SML2264-25MG:
SML2264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shinya Ito et al.
The Journal of biological chemistry, 292(49), 20076-20085 (2017-10-14)
Fibrosis can disrupt tissue structure and integrity and impair organ function. Fibrosis is characterized by abnormal collagen accumulation in the extracellular matrix. Pharmacological inhibition of collagen secretion therefore represents a promising strategy for the management of fibrotic disorders, such as