SML2077
Aliskiren hemifumarate
≥95% (HPLC)
別名:
(2S,4S,5S,7S)-N-(2-Carbamoyl-2-methylpropyl)-5-amino-4-hydroxy-2,7diisopropyl-8-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-octanamide hemifumarate, CGP-60536, CGP60536B, Rasilez, SPP-100
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(NCC(C)(C)C(N)=O)=O)CC1=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O
InChI
1S/2C30H53N3O6.C4H4O4/c2*1-19(2)22(14-21-10-11-26(38-8)27(15-21)39-13-9-12-37-7)16-24(31)25(34)17-23(20(3)4)28(35)33-18-30(5,6)29(32)36;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*10-11,15,19-20,22-25,34H,9,12-14,16-18,31H2,1-8H3,(H2,32,36)(H,33,35);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/t2*22-,23-,24-,25-;/m00./s1
InChI Key
KLRSDBSKUSSCGU-KRQUFFFQSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2077-VAR:
SML2077-BULK:
SML2077-10MG:
SML2077-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)