サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 在庫fromsìså¬368 | ¥43,800 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥152,000 |
この商品について
製品名
Cangrelor tetrasodium salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(C(Cl)(Cl)P(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C(NCCSC)=NC(SCCC(F)(F)F)=N3
InChI
1S/C17H25Cl2F3N5O12P3S2.4Na/c1-43-5-3-23-12-9-13(26-15(25-12)44-4-2-16(20,21)22)27(7-24-9)14-11(29)10(28)8(38-14)6-37-42(35,36)39-41(33,34)17(18,19)40(30,31)32;;;;/h7-8,10-11,14,28-29H,2-6H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,23,25,26)(H2,30,31,32);;;;/q;4*+1/p-4/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
COWWROCHWNGJHQ-OPKBHZIBSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description >95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML2004-5MG: + SML2004-25MG: + SML2004-BULK: + SML2004-VAR:
jan