Merck
SML1765
Sigma-Aldrich
DPBQ
≥98% (HPLC)
別名:
2,3-Diphenylbenzo[g]quinoxaline-5,10-dione, NSC 629713
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H14N2O2
CAS番号:
分子量:
362.38
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, light green to dark green
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C2=C(N=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=N2)C(C5=CC=CC=C51)=O
生物化学的/生理学的作用
DPBQ is a potent apoptosis inducer that is specific for high-ploidy cells.
DPBQ is a potent apoptosis inducer that is specific for high-ploidy cells. It appears that DPBQ induces expression and phosphorylation of p53 and this effect is specific to tetraploid cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)