Merck
PZ0345
Sigma-Aldrich
PF-06700841 tosylate salt
≥98% (HPLC)
別名:
[(1S)-2,2-Difluorocyclopropyl][3-[2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-4-pyrimidinyl]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-methanone tosylate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,560
¥15,560
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,560
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21F2N7O · C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
561.60
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,560
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
FC1(F)C[C@H]1C(N2[C@H]3CN(C4=CC=NC(NC5=CN(C)N=C5)=N4)C[C@@H]2CC3)=O.CC6=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C6
InChI Key
FAKGOYNHHHOTEN-VDTKTRGNSA-N
アプリケーション
PF-06700841 tosylate salt has been used as an inhibitor of Janus kinase1 (JAK1) to study its therapeutic effect on the adjuvant induced arthritis (AIA) rat model.[1] It has also been used as an inhibitor of interferon-α/β receptor alpha chain (IFNAR1) signaling adaptor tyrosine kinase (2TYK2) in mice.[2]
生物化学的/生理学的作用
PF-06700841 is an inhibitor of JAK1 and TYK2 kinases.
PF-06700841 is an inhibitor of JAK1 and TYK2 kinases. PF-06700841 has been investigated for the treatment of psoriasis and lupus.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0345-5MG:
PZ0345-BULK:
PZ0345-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
308 Bone marrow/cord blood transplantation (BMCBT) ameliorates symptoms in some, but not all, subtypes of severe generalized junctional epidermolysis bullosa (JEB).
Hook K, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 137(5), S52-S52 (2017)
Andrew Fensome et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(19), 8597-8612 (2018-08-17)
Cytokine signaling is an important characteristic of autoimmune diseases. Many pro-inflammatory cytokines signal through the Janus kinase (JAK)/Signal transducer and activator of transcription (STAT) pathway. JAK1 is important for the γ-common chain cytokines, interleukin (IL)-6, and type-I interferon (IFN) family
Christopher R Donnelly et al.
Nature, 591(7849), 275-280 (2021-01-15)
The innate immune regulator STING is a critical sensor of self- and pathogen-derived DNA. DNA sensing by STING leads to the induction of type-I interferons (IFN-I) and other cytokines, which promote immune-cell-mediated eradication of pathogens and neoplastic cells1,2. STING is