Merck
SML1738
Sigma-Aldrich
RL648_81
≥98% (HPLC)
別名:
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17F4N3O2
CAS番号:
分子量:
371.33
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=C(NC(OCC)=O)C=CC(NCC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1F
生物化学的/生理学的作用
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate (RL648_81) is 15 times more effective and more selective than retigabine, an anticonvulsant. RL648_81 helps to treat or inhibit neurologic disorders linked with neuronal hyperexcitability.
RL648_81 is a selective and potent KCNQ2/3 channel activator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and evaluation of potent KCNQ2/3-specific channel activators.
Kumar M, et al.
Molecular Pharmacology, 89(6), 667-677 (2016)