Merck
SML1682
Sigma-Aldrich
CDN1163
≥98% (HPLC)
別名:
4-(1-メチルエトキシ)-N-(2-メチル-8-キノリニル)-ベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,100
25 MG
¥72,300
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,100
25 MG
¥72,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2O2
CAS番号:
分子量:
320.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NC2=C(NC(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)C=CC=C2C=C1
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23)
InChI Key
GVGVYDCVFBGALZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CDN1163 による処理は小胞体のストレス応答の減少と小胞体のストレス誘導によるアポトーシスと同様に肝臓のグルコース新生および脂質生成に関わる遺伝子の発現を減らします[1]。CDN1163 は筋小胞体/小胞体の Ca2+-ATPアーゼ(SERCA)と相互作用し、小胞体 Ca2+ 含量を増加させます。[2]
CDN1163 は、ob/ob マウスにおいて強力に空腹時血糖を低下させ、グルコース耐性と肝脂肪症を改善する、肉/小胞体 Ca2+-ATP アーゼ(SERCA)のアロステリック活性化剤です。さらに CDN1163 は ob/ob マウスにおいて脂肪の無い肉部分の重量変化を伴うことなく脂肪組織の顕著な減少を誘導します。CDN1163は リーンコントロール(太らないようコントロールした)マウスではグルコースレベルや体重には影響を与えません。
CDN1163 は肉/小胞体 Ca2+-ATP アーゼ(SERCA)のアロステリック活性化剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Small molecular allosteric activator of the sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) attenuates diabetes and metabolic disorders.
Kang S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 391(10), 5185-5198 (2016)
Cytoprotective small molecule modulators of endoplasmic reticulum stress.
Munshi S and Russell D
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 24(11), 2382-2388 (2016)
Russell Dahl
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(1), 53-57 (2016-10-26)
Endoplasmic reticulum (ER) stress is intimately linked to Parkinson's disease (PD) pathophysiology. Disrupted intracellular calcium homeostasis is a major cause of the ER stress seen in dopaminergic neurons, leading to the cell death and subsequent loss of movement and coordination
Katherine Krajnak et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 28(9), 1591-1594 (2018-04-01)
Amongst the cellular cacophony of altered signals in Alzheimer's disease (AD), disrupted Ca2+ homeostasis and consequential endoplasmic reticulum (ER) stress signals have been recognized as key determinants of neuron fate. This altered Ca2+ state is accompanied by a failing sarco/endoplasmic
M'Lynn E Fisher et al.
eLife, 10 (2021-06-03)
The sarco-plasmic reticulum calcium pump (SERCA) plays a critical role in the contraction-relaxation cycle of muscle. In cardiac muscle, SERCA is regulated by the inhibitor phospholamban. A new regulator, dwarf open reading frame (DWORF), has been reported to displace phospholamban