Merck
SML1677
Sigma-Aldrich
Tarocin A1
≥98% (HPLC)
別名:
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-(3-(isoquinolin-4-yl)propanoyl)-4-methyloxazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H18F6N2O3
CAS番号:
分子量:
496.40
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](N1C(CCC2=C(C=CC=C3)C3=CN=C2)=O)[C@@H](C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)OC1=O
InChI
1S/C24H18F6N2O3/c1-13-21(16-8-17(23(25,26)27)10-18(9-16)24(28,29)30)35-22(34)32(13)20(33)7-6-15-12-31-11-14-4-2-3-5-19(14)15/h2-5,8-13,21H,6-7H2,1H3/t13-,21-/m0/s1
InChI Key
XWMRKUPNQVITEC-ZSEKCTLFSA-N
生物化学的/生理学的作用
Tarocin A1 is an oxazolidinone which inhibits TarO, the first enzyme in teichoic acid synthesis. Tarocin A1 has an IC50 value of 40 nM in a biochemical TarO assay. Tarocin A does not inhibit bacterial growth alone, and exhibits no cytotoxicity against HeLa cells, but it has potent bactericidal syergism with broad spectrum β-lactams, and may restore the clinical efficacy of existing β-lactam antibiotics.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1677-5MG:
SML1677-BULK:
SML1677-VAR:
SML1677-25MG:
試験成績書(COA)