SML1549
Ombrabulin hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(2S)-2-Amino-3-hydroxy-N-[2-methoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl]-propanamide hydrochloride, AC 7700, AVE 8062A, AVE8062, Ombrabulin HCl
サイズを選択してください
¥47,260
サイズを選択してください
About This Item
¥47,260
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(CO)C(=O)Nc1c(ccc(c1)C=Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)OC
InChI
1S/C21H26N2O6.ClH/c1-26-17-8-7-13(9-16(17)23-21(25)15(22)12-24)5-6-14-10-18(27-2)20(29-4)19(11-14)28-3;/h5-11,15,24H,12,22H2,1-4H3,(H,23,25);1H
InChI Key
UQNRTPFLTRZEIM-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)