安全性情報
SML1509
Sigma-Aldrich
MK6-83
≥98% (HPLC)
別名:
5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,200
25 MG
¥74,100
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,200
25 MG
¥74,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O2S2
CAS番号:
分子量:
336.47
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)N3CCCCC3)c1[s]c(cc1)C
InChI
1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
InChI Key
IRGYSXZCDAWOOC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel.
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel. MK6-83 weakly activates TRPML mutants R403C or V446L. MK6-83 restores channel function and rescue disease associated abnormalities in mucolipidosis type IV (MLIV) patient cells.
MK6-83 is known to stimulate caspase-3-dependent apoptosis. It can also decrease the viability of cells.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1509-VAR:
SML1509-5MG:
SML1509-BULK:
SML1509-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transient Receptor Potential Mucolipin-1 Channels in Glioblastoma: Role in Patient?s Survival
Morelli MB, et al.
Cancers, 11(4), 525-525 (2019)