Merck
SML1467
Sigma-Aldrich
ASP7663
≥98% (HPLC)
別名:
(2E)-2-[7-Fluoro-1,2-dihydro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-3H-indol-3-ylidene]acetic acid, (E)-[7-Fluoro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,800
25 MG
¥66,500
¥20,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,800
25 MG
¥66,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14FNO3
CAS番号:
分子量:
263.26
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥20,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
light orange to dark orange
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CN(C1=C(F)C=CC=C1/C2=C\C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C14H14FNO3/c1-8(2)7-16-13-9(4-3-5-11(13)15)10(14(16)19)6-12(17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,17,18)/b10-6+
InChI Key
RCVZUIGCNAAMIC-UXBLZVDNSA-N
生物化学的/生理学的作用
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), known to play a role for chemical sensing in the pain pathway. ASP7663 activated human, rat, and mouse TRPA1 receptors with EC50 values of 510, 540, and 500 nM, respectively, and little or no affinity at more than 60 other related receptors, channels and enzymes. ASP7663 enhanced colonic motility and exerted analgesic effects against abdominal pain in mouse models.
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)