Merck
SML1405
Sigma-Aldrich
MS37452
≥98% (HPLC)
別名:
1-(2,3-Dimethoxybenzoyl)-4-[(3-methylphenoxy)acetyl]-piperazine (9CI), 1-[4-(2,3-Dimethoxybenzoyl)-1-piperazinyl]-2-(3-methylphenoxy)-ethanonemethylphenoxy)acetyl]-piperazine (9CI)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,300
25 MG
¥84,400
¥21,300
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,300
25 MG
¥84,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N2O5
CAS番号:
分子量:
398.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥21,300
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(COC1=CC(C)=CC=C1)N2CCN(C(C3=CC=CC(OC)=C3OC)=O)CC2
InChI
1S/C22H26N2O5/c1-16-6-4-7-17(14-16)29-15-20(25)23-10-12-24(13-11-23)22(26)18-8-5-9-19(27-2)21(18)28-3/h4-9,14H,10-13,15H2,1-3H3
InChI Key
LUMCNRKHZRYQOV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator that disrupts CBX7ChD binding to H3K27me3. MS37452 inhibits CBX7 binding to INK4/ARF gene locus, and induces decline of p14/ARF and p16/INK4a in human PC3 cells.
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1405-BULK:
SML1405-5MG:
SML1405-VAR:
SML1405-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chunyan Ren et al.
Chemistry & biology, 22(2), 161-168 (2015-02-11)
Chromobox homolog 7 (CBX7) plays an important role in gene transcription in a wide array of cellular processes, ranging from stem cell self-renewal and differentiation to tumor progression. CBX7 functions through its N-terminal chromodomain (ChD), which recognizes trimethylated lysine 27