Merck
SML1336
Sigma-Aldrich
VUAA1
≥98% (HPLC)
別名:
2-((4-エチル-5-(ピリジン-3-イル)-4H-1,2,4-トリアゾール-3-イル)チオ)-N-(4-エチルフェニル)アセトアミド, N-(4-エチルフェニル)-2-((4-エチル-5-(3-ピリジニル)-4H-1,2,4-トリアゾール-3-イル)チオ)アセトアミド, VU0099414
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,100
25 MG
¥93,200
¥23,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,100
25 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N5OS
CAS番号:
分子量:
367.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C=C1)=CC=C1NC(CSC2=NN=C(C3=CN=CC=C3)N2CC)=O
InChI
1S/C19H21N5OS/c1-3-14-7-9-16(10-8-14)21-17(25)13-26-19-23-22-18(24(19)4-2)15-6-5-11-20-12-15/h5-12H,3-4,13H2,1-2H3,(H,21,25)
InChI Key
UWCCKVJVOHTHAF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
N-(4-エチルフェニル)-2-((4-エチル-5-(3-ピリジニル)-4H-1,2,4-トリアゾール-3-イル)チオ)アセトアミド(VUAA1)は非天然の[1]揮発性化合物です。[2]また、昆虫嗅覚器研究のための貴重なツールと考えられています。[1]
VUAA1は、高い相同性を持つ昆虫のにおい物質受容体共受容体イオンチャネルOrcoのアゴニストです。
VUAA1は、高い相同性を持つ昆虫のにおい物質受容体共受容体イオンチャネルOrcoのアゴニストです。VUAA1は、ヘテロマーとホモマーのOrco(嗅覚受容体共役受容体)を持つチャネルを両方活性化でいます。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1336-VAR:
SML1336-BULK:
SML1336-5MG:
SML1336-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endogenous insensitivity to the Orco agonist VUAA1 reveals novel olfactory receptor complex properties in the specialist fly Mayetiola destructor.
Corcoran JA, et al.
Scientific Reports, 8(1), 3489-3489 (2018)
Expressional and functional interactions of two Apis cerana cerana olfactory receptors.
Guo L, et al.
PeerJ, 6, e5005-e5005 (2018)