SML1332
NG25 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)-benzamide trihydrochloride, NG 25 trihydrochloride
サイズを選択してください
¥23,550
サイズを選択してください
About This Item
¥23,550
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=C(C(NC2=CC=C(CN3CCN(CC)CC3)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C=C1OC4=C(C=CN5)C5=NC=C4
InChI
1S/C29H30F3N5O2/c1-3-36-12-14-37(15-13-36)18-21-6-7-22(17-24(21)29(30,31)32)35-28(38)20-5-4-19(2)26(16-20)39-25-9-11-34-27-23(25)8-10-33-27/h4-11,16-17H,3,12-15,18H2,1-2H3,(H,33,34)(H,35,38)
InChI Key
SMPGEBOIKULBCT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1332-VAR:
SML1332-25MG:
SML1332-BULK:
SML1332-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)