安全性情報
SML1283
Sigma-Aldrich
Cilastatin sodium Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
別名:
((Z)-7-[(2R)-2-Amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]sulfanyl-2-{[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino}hept-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥35,200
¥35,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥35,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26N2O5S
CAS番号:
分子量:
358.45
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥35,200
Check Cart for Availability
フォーム
liquid (1:1 DMSO:H2O)
品質水準
濃度
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].S(C[C@@H](N)C(=O)[O-])CCCC\C=C(/NC(=O)[C@@H]1C(C1)(C)C)\C(=O)O
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11-;/m1./s1
InChI Key
QXPBTTUOVWMPJN-VQAYNFQASA-M
生物化学的/生理学的作用
Cilastatin sodium is an inhibitor of the renal enzyme dehydropeptidase I and some bacterial zinc-containing β-lactamases.
Cilastatin sodium is an inhibitor of the renal enzyme dehydropeptidase I and some bacterial zinc-containing β-lactamases. By this action, cilastatin suppresses both host and target metabolism of the broad-spectrum antibiotic imipenem, improving its efficacy.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SML1283-2ML:
SML1283-2ML-PW:
SML1283-BULK:
SML1283-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)