Merck
C2170000
シラスタチン ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Cilastatin sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25N2NaO5S
CAS番号:
分子量:
380.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cilastatin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
InChI Key
QXPBTTUOVWMPJN-QBNHLFMHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cilastatin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
腎酵素デヒドロペプチダーゼIIおよび一部の細菌性亜鉛含有β-ラクタマーゼのインヒビターです。これらの作用により、シラスタチンは広域スペクトル抗菌薬であるイミペネムの宿主および標的代謝を抑制し、その有効性を改善します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C2170000:
C2170000-1EA:
C2170000-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート