Merck
SML1274
Sigma-Aldrich
RI-1
≥98% (HPLC)
別名:
3-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-(4-morpholinyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,640
25 MG
¥63,330
¥15,640
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,640
25 MG
¥63,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11Cl3N2O3
CAS番号:
分子量:
361.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,640
Check Cart for Availability
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C=CC(N2C(C(N3CCOCC3)=C(Cl)C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C14H11Cl3N2O3/c15-9-2-1-8(7-10(9)16)19-13(20)11(17)12(14(19)21)18-3-5-22-6-4-18/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
MWSUIZKGNWELRF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor that binds covalently to the protein surface at Cysteine 319. RI-1 disrupts homologous recombination in human cells.
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1274-5MG:
SML1274-BULK:
SML1274-VAR:
SML1274-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Todd W Lewis et al.
Nucleic acids research, 47(7), 3503-3520 (2019-02-05)
The primary function of the UBE2T ubiquitin conjugase is in the monoubiquitination of the FANCI-FANCD2 heterodimer, a central step in the Fanconi anemia (FA) pathway. Genetic inactivation of UBE2T is responsible for the phenotypes of FANCT patients; however, a FANCT