Merck
PZ0235
Sigma-Aldrich
PF-04691502
≥98% (HPLC)
別名:
2-Amino-8-[trans-4-(2-hydroxyethoxy)cyclohexyl]-6-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-4691502, PF04691502
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,200
25 MG
¥56,950
¥14,200
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,200
25 MG
¥56,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27N5O4
CAS番号:
分子量:
425.48
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,200
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, white to yellow to light brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=C(C(N([C@H]2CC[C@H](OCCO)CC2)C3=O)=NC(N)=N1)C=C3C4=CN=C(OC)C=C4
InChI
1S/C22H27N5O4/c1-13-17-11-18(14-3-8-19(30-2)24-12-14)21(29)27(20(17)26-22(23)25-13)15-4-6-16(7-5-15)31-10-9-28/h3,8,11-12,15-16,28H,4-7,9-10H2,1-2H3,(H2,23,25,26)/t15-,16-
InChI Key
XDLYKKIQACFMJG-WKILWMFISA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04691502 is a potent dual mTOR/PI3K inhibitor with Ki values of 1.6, 1.8, 1.9, 2.1 and 16 nM for human PI 3-K δ, α, β, γ, and mTOR, respectively, with no significant inhibitory activity at more than 80 other protein kinases, including PI 3-K downstream kinases, and MAPK family members. PF-04691502 showed antitumor activity in several non-small cell lung carcer (NSCLC) xenografts and ovarian cancer cell lines. PF-04691502 is currently in clinical trials.
PF-04691502 is a potent dual mTOR/PI3K inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0235-BULK:
PZ0235-5MG:
PZ0235-VAR:
PZ0235-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)