Merck
SML1159
Sigma-Aldrich
XIB4035
≥98% (HPLC)
別名:
N4-[7-Chloro-2-[(1E)-2-(2-chlorophenyl)ethenyl]-4-quinolinyl]-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31Cl2N3
CAS番号:
分子量:
456.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=CC=C1/C=C/C2=NC3=C(C=CC(Cl)=C3)C(NC(C)CCCN(CC)CC)=C2
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
InChI Key
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
生物化学的/生理学的作用
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1.
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1. XIB4035 induces GFRα1/RET phosphorylation in Neuro2A cells.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1159-25MG:
SML1159-VAR:
SML1159-5MG:
SML1159-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sean Jmaeff et al.
Molecular pharmacology, 98(1), 1-12 (2020-05-05)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) binds the GFRα1 receptor, and the GDNF-GFRα1 complex binds to and activates the transmembrane RET tyrosine kinase to signal through intracellular Akt/Erk pathways. To dissect the GDNF-GFRα1-RET signaling complex, agents that bind and activate