Merck
SML1061
Sigma-Aldrich
PF-04856264
≥98% (HPLC)
別名:
3-Cyano-4-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenoxy]-N-2-thiazolyl-benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,340
25 MG
¥98,910
¥21,340
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,340
25 MG
¥98,910
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15N5O3S2
CAS番号:
分子量:
437.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥21,340
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=CC=CC=C2C3=CC=NN3C)(NC4=NC=CS4)=O
InChI
1S/C20H15N5O3S2/c1-25-17(8-9-23-25)16-4-2-3-5-19(16)28-18-7-6-15(12-14(18)13-21)30(26,27)24-20-22-10-11-29-20/h2-12H,1H3,(H,22,24)
InChI Key
MKSKJVIBSRUWSZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel (IC50 = 28 nM). PF-04856264 blocks mouse Nav1.7 (IC50 = 131 nM) but has low potency against the rat Nav1.7 channel (IC50 = 4.2 mM).
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1061-IP:
SML1061-VAR:
SML1061-25MG:4548173919492
SML1061-5MG:4548173919508
SML1061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)