Merck
C8022
Z-L-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
別名:
Carbobenzoxy-L-arginine-7-amino-4-methylcoumarin hydrochloride, Nα-Cbz-L-arginine 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, Z-L-Arginine-4-methyl-7-coumarinylamide hydrochloride, Z-Arg-MCA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H27N5O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
501.96
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
274-586-3
Beilstein/REAXYS Number:
4637954
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1), λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C8022-25MG: + C8022-50MG: + C8022-VAR: + C8022-BULK: + C8022-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)