安全性情報
SML1025
Sigma-Aldrich
Lorcainide hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
Lorcamide hydrochloride, N-(4-Chlorophenyl)-N-[1-(1-methylethyl)-4-piperidinyl]-benzeneacetamide hydrochloride, R15889 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥14,540
50 MG
¥58,740
¥14,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥14,540
50 MG
¥58,740
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27ClN2O · HCl
CAS番号:
分子量:
407.38
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)N(C3CCN(CC3)C(C)C)C(=O)Cc2ccccc2.Cl
InChI
1S/C22H27ClN2O.ClH/c1-17(2)24-14-12-21(13-15-24)25(20-10-8-19(23)9-11-20)22(26)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-11,17,21H,12-16H2,1-2H3;1H
InChI Key
FSFSWNBDCJVFGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5).
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5). Data shows that Lorcainide is a potent, selective antagonists/inverse agonists of human and rat H3 histamine receptors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1025-50MG:
SML1025-VAR:
SML1025-BULK:
SML1025-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)