Merck
SML0989
Sigma-Aldrich
H2L5186303
≥98% (HPLC)
別名:
(2Z,2′Z)-4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-butenoic acid, 4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-Butenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20N2O8
CAS番号:
分子量:
488.45
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(c1ccc(cc1)Oc2cc(ccc2)Oc3ccc(cc3)NC(=O)\C=C/C(=O)O)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C26H20N2O8/c29-23(12-14-25(31)32)27-17-4-8-19(9-5-17)35-21-2-1-3-22(16-21)36-20-10-6-18(7-11-20)28-24(30)13-15-26(33)34/h1-16H,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)/b14-12-,15-13-
InChI Key
HZFPOTBCYPWQSH-DZDAAMPGSA-N
生物化学的/生理学的作用
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2 (Ki = 7.2 nM). The compound H2L5186303 displays 40- to 1800-fold selectivity over other LPA receptors.
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research