安全性情報
SML0933
Sigma-Aldrich
OL-135
≥98% (HPLC)
別名:
1-Oxo-1-[5-(2-pyridyl)oxazol-2-yl]-7-phenylheptane, 7-Phenyl-1-[5-(2-pyridinyl)-2-oxazolyl]-1-heptanone, OL 135
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥66,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22N2O2
CAS番号:
分子量:
334.41
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
n1c([o]c(c1)c3ncccc3)C(=O)CCCCCCc2ccccc2
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-19(14-7-2-1-4-10-17-11-5-3-6-12-17)21-23-16-20(25-21)18-13-8-9-15-22-18/h3,5-6,8-9,11-13,15-16H,1-2,4,7,10,14H2
InChI Key
ILOIOIGZFHGSMS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH devoid of CB1, CB2 and μ and δ opioid receptors activities that increases the analgesic and hypothermic activity of anandamide.
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH.
特徴および利点
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0933-5MG:
SML0933-25MG:
SML0933-VAR:
SML0933-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究