31519
エトキシキン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,2-ジヒドロ-6-エトキシ-2,2,4-トリメチルキノリン, 6-エトキシ-1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
InChI Key
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
注意
Air sensitive: Handle under argon
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31519-VAR:
31519-BULK:
31519-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック