安全性情報
SML0916
Sigma-Aldrich
CaCCinh-A01
≥98% (HPLC)
別名:
6-(1,1-ジメチルエチル)-2-[(2-フラニルカルボニル)アミノ]-4,5,6,7-テトラヒドロ-ベンゾ[b]チオフェン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,000
25 MG
¥82,700
¥22,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,000
25 MG
¥82,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO4S
CAS番号:
分子量:
347.43
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥22,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3[o]ccc3)C(=O)O)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)10-6-7-11-13(9-10)24-16(14(11)17(21)22)19-15(20)12-5-4-8-23-12/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI Key
ACLUEOBQFRYTQS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CaCCinh-A01は、TMEM16A(膜貫通メンバー16A)阻害剤です。[1]アノクタミン-1(ANO1)もブロックし、細胞の生存率を低下させ、細胞遊走を抑制します。[2]
CaCCinh-A01は、ヒトの気管支および腸細胞のCaCC電流を完全に阻害する強力なカルシウム活性化クロリドチャネル(CaCC)阻害剤です。CaCCinh-A01はCFTRを阻害しません。
CaCCinh-A01は、強力なカルシウム活性化クロリドチャネル(CaCC)阻害剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0916-VAR:
SML0916-25MG:
SML0916-5MG:
SML0916-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Inhibition of calcium-activated chloride channel ANO1 suppresses proliferation and induces apoptosis of epithelium originated cancer cells.
Guan L, et al.
Oncotarget, 7(48), 78619-78619 (2016)
Ca2+-activated Cl? channel currents in mammary secretory cells from lactating mouse.
Kamikawa A, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 311(5), C808-C819 (2016)
Ana N Gonçalves et al.
Respiratory research, 24(1), 42-42 (2023-02-06)
Clinical and experimental evidence shows lung fluid volume as a modulator of fetal lung growth with important value in treating fetal lung hypoplasia. Thus, understanding the mechanisms underlying these morphological dynamics has been the topic of multiple investigations with, however
Hayley Pearson et al.
Thorax, 76(1), 64-72 (2020-10-29)
Human respiratory syncytial virus (HRSV) is a common cause of respiratory tract infections (RTIs) globally and is one of the most fatal infectious diseases for infants in developing countries. Of those infected, 25%-40% aged ≤1 year develop severe lower RTIs leading to