SML0857
HQL 79
≥98% (HPLC)
別名:
4-Benzhydryloxy-1-[3-(1H-tetrazol-5-yl)-propyl]-piperidine
サイズを選択してください
¥13,260
サイズを選択してください
About This Item
¥13,260
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
[nH]1nnnc1CCCN2CCC(CC2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27N5O/c1-3-8-18(9-4-1)22(19-10-5-2-6-11-19)28-20-13-16-27(17-14-20)15-7-12-21-23-25-26-24-21/h1-6,8-11,20,22H,7,12-17H2,(H,23,24,25,26)
InChI Key
TZQGXAHOROZEKN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research