SML3643
EP2 antagonist C52
≥98% (HPLC)
別名:
4-((9-Chloro-7-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)-2,3-dihydrobenzo[f ]-[1,4]oxazepin-4(5H)-yl)methyl)pyridin-2(1H)-one, 4-[[9-Chloro-7-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl]methyl]-2(1H)-pyridinone, Benzoxazepine 52, C52, Compound 52, EP2 antagonist compound 52
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C(CN2CC3=CC(N4C=CC5=C4C=CC(F)=C5)=CC(Cl)=C3OCC2)C=CN1
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3643-VAR:
SML3643-BULK:
SML3643-5MG:
SML3643-25MG:
試験成績書(COA)