安全性情報
SML0812
Sigma-Aldrich
NBD-556
≥98% (HPLC)
別名:
N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-ethanediamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,090
25 MG
¥66,200
¥15,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,090
25 MG
¥66,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24ClN3O2
CAS番号:
分子量:
337.84
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)NC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C
InChI
1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2)9-13(10-17(3,4)21-16)20-15(23)14(22)19-12-7-5-11(18)6-8-12/h5-8,13,21H,9-10H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,23)
InChI Key
ZKXLQCIOURANAD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4 that recognizes the HIV-1 envelope protein gp120.
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4. NBD-556 recognizes the HIV-1 envelope protein gp120 and induces restructuring of gp120 analogous to CD4 binding. The CD4-induced conformational change in gp120 is necessary for interaction with CCR5.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0812-25MG:
SML0812-BULK:
SML0812-VAR:
SML0812-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)