アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)CCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H16N2/c1-14(2)8-7-10-9-13-12-6-4-3-5-11(10)12/h3-6,9,13H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
DMULVCHRPCFFGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0791-VAR:
SML0791-25MG:
SML0791-5MG:
SML0791-SMPL:
SML0791-BULK:
SML0791-IP:
試験成績書(COA)