由来生物
Hibiscus vitifolius
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
, light yellow to dark green-yellow
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
InChI Key
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0761-BULK:
SML0761-VAR:
SML0761-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The C-terminal c-Src kinase (Csk) is a 50-kDa cytosolic tyrosine kinase expressed in all examined cell types
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).