Merck
G8761
Sigma-Aldrich
(±)-ゴシポール 綿実由来
≥95% (HPLC), powder, PAF antagonist/inhibitor
別名:
(±)-2,2′-bis(8-ホルミル-1,6,7-トリヒドロキシ-5-イソプロピル-3-メチルナフタレン)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,700
250 MG
¥73,800
¥33,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,700
250 MG
¥73,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H30O8
CAS番号:
分子量:
518.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥33,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
(±)-ゴシポール 綿実由来, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([H])C1=C(C(O)=C(C2=C(C)C=C(C(C(C)C)=C(O)C(O)=C3C([H])=O)C3=C2O)C(C)=C4)C4=C(C(C)C)C(O)=C1O
InChI
1S/C30H30O8/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36/h7-12,33-38H,1-6H3
InChI Key
QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
詳細
ゴシポールは、抗受精剤と考えられています。ワタ種子に黄色がかった色素として存在します。この反応性セスキテルペンアルデヒドはアオイ科の植物に存在し、分子量は518.54です。[1]
アプリケーション
ワタ種子由来の(±)-ゴシポールは、次の用途で使用されています。
  • 葉およびつぼみ抽出物中のゴシポール含量を定量する際の標準物質として。[2]
  • NMRIマウスにおいて、精子形成に対するその抗受精作用を研究するため。[1]
  • ヒト精子に対するその影響を分析するため。[3]
  • 幼虫飼育用人工飼料に組み込むため。[4]
生物化学的/生理学的作用
ゴシポールは男性用ピルであり、PAFアンタゴニスト/阻害剤です。ゴシポールは綿実に存在する有毒な色素であり、名称はワタの学名Gossypium.に由来します。ゴシポールは、Gossypium hirsutumGossypium barbadensの2種のワタを交配して精選した交雑種から抽出しています。PAFアンタゴニスト/阻害剤であるゴシポールは、ロイコトリエンB4、ロイコトリエンD4、PAF-acetherの刺激によるモルモット肺実質切片の収縮を強く阻害します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G8761-500MG:
G8761-VAR:
G8761-100MG:
G8761-250MG:
G8761-100MG-PW:
G8761-250MG-PW:
G8761-25MG:
G8761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transcriptional responses underlying the hormetic and detrimental effects of the plant secondary metabolite gossypol on the generalist herbivore Helicoverpa armigera
de la Paz Celorio-Mancera M, et al.
BMC Genomics, 12(1), 575-575 (2011)
The effects of gossypol on spermatogenesis in NMRI mice
Amini, A and Kamkar F
Iranian journal of science and technology. Transaction A, Science, 29(1), 123-133 (2005)
Peter Kovacic
Current medicinal chemistry, 10(24), 2711-2718 (2003-10-08)
Gossypol, a constituent of cottonseeds, displays various drug properties, including antifertility and anticancer. Toxicity is shown against the reproductive system, heart, liver, and membranes. The compound exhibits pro- and anti-oxidant behavior. Electron transfer (ET) functionalities, present in gossypol and its
Expression of the ?glanded-plant and glandless-seed? trait of Australian diploid cottons in different genetic backgrounds
Benbouza H, et al.
Euphytica, 165(2), 211-221 (2009)
Daniel J Goff et al.
Cell stem cell, 12(3), 316-328 (2013-01-22)
Leukemia stem cells (LSCs) play a pivotal role in the resistance of chronic myeloid leukemia (CML) to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and its progression to blast crisis (BC), in part, through the alternative splicing of self-renewal and survival genes. To
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research