安全性情報
SML0759
Sigma-Aldrich
L002
≥98% (HPLC)
別名:
4-[O-[(4-Methoxyphenyl)sulfonyl]oxime]-2,6-dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, NSC764414
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,800
¥16,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO5S
CAS番号:
分子量:
321.35
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(ON=C2C=C(C(=O)C(=C2)C)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C15H15NO5S/c1-10-8-12(9-11(2)15(10)17)16-21-22(18,19)14-6-4-13(20-3)5-7-14/h4-9H,1-3H3
InChI Key
VEWFTYOFWIXCIO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
L002 (NSC764414) is an inhibitor of acetyltransferase p300, a lysine acetyltransferase that catalyzes acetyl group attachment to lysine residues of a variety of proteins including histones and p53, and acts as a critical coactivator of several oncogenic transcription factors involved in cancer cell survival and proliferation including STAT3, NF-kB, and hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α). L002 (NSC764414) was discovered from compounds assayed for cytotoxicity to the triple-negative breast cancer (TNBC) cell line MDA-MB-231 but not to the human mammary epithelial cells, then further screened for inhibition of p300. L002 has an in vitro IC50 of 1.98 μM for p300 with lesser inhibition of the GNAT (GCN5-related N-acetyltransferase) family, and no inhibition against the MYST family of histone acetyltransferases (HATs), histone deacetylases (HDACs), or histone methyltransferases (HMTs). L002 potently suppressed tumor growth and histone acetylation of MDA-MB-468 xenografts and leukemia and lymphoma cell lines.
L002 (NSC764414) is an inhibitor of acetyltransferase p300.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0759-BULK:
SML0759-5MG:
SML0759-25MG:
SML0759-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)