スキップする
C9873
CPTH2
≥98% (HPLC), powder
別名:
シクロペンチリデン-[4-(4-クロロフェニル)チアゾール-2-イル)ヒドラゾン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥39,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3S
CAS番号:
分子量:
291.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥39,300
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2csc(N\N=C3\CCCC3)n2
InChI
1S/C14H14ClN3S/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-19-14(16-13)18-17-12-3-1-2-4-12/h5-9H,1-4H2,(H,16,18)
InChI key
YYTHPXHGWSAKIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
CPTH2((3-メチルシクロペンチリデン-[4-(4′-クロロフェニル)チアゾール-2-イル]ヒドラゾン))は、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ機能を阻害し、ヒストンH3およびH4のアセチル化を抑えます。CPTH2は、リンパ腫細胞株のアポトーシスを促進します。また、抗がん剤として役立つかもしれません。CPTH2はα-チューブリンアセチル化を阻害し、ヒト急性骨髄性白血病細胞株のオートファジー(自己貪食)経路を調節します。
Application
CPTH2は、皮質培養、芽細胞およびナチュラルキラーT細胞(iNKT)のヒストンアセチルトランスフェラーゼの阻害に使用されています。
Biochem/physiol Actions
CPTH2は、Gcn5ネットワークを調節するヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)阻害剤です。
CPTH2は、Gcn5ネットワークを調節するヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)阻害剤です。Gcn5ネットワークを調節するヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)阻害剤。ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)は転写コアクチベーターとして機能します。ヒストンアセチル化はクロマチン構造の制御に重要な役割を果たしており、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)およびヒストンデアセチラーゼ(HDAC)の2つの酵素群によって厳密に調節されています。HAT活性およびHDAC活性の脱制御は種々のがんの発生に関与しています。よって、これらの酵素の阻害剤は抗癌剤として有望です。
Features and Benefits
この化合物は、遺伝子制御研究に使用するための製品です。その他の主要な遺伝子制御製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
382111HPA010655
CPTH2 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C9873
CPTH2
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
brown
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
nwg
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
C9873-5MG: + C9873-VAR: + C9873-25MG: + C9873-BULK: + C9873-IP:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C9873-25MG04061832631899
C9873-5MG04061832631905